Learn More
Kartell™ Provette monouso in polistirene
In polistirene per garantire una trasparenza superiore. Le provette monouso in polistirene Kartell™ sono economiche e di lunga durata.
Marca: Kartell™ 8830800
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured with polystyrene for superb clarity. Kartell™ Polystyrene Disposable Test Tubes are economical and durable.
- Single use eliminates contamination from carry over or absorption
- Excellent for sensitive batch work or low speed centrifugation
- Color coded caps available separately
Specifica
CE IVD | |
1300 xG | |
55 mm | |
Sì | |
Non-sterile | |
Provette per analisi |
Trasparente | |
3 ml | |
Polistirene | |
Confezione da 1000 | |
11.5 mm | |
Coagulometer |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Titolo del prodotto
Kartell™ Provette monouso in polistirene > Coagulometer-bottom; Capacity: 3mL