Learn More
Potassium Hydroxide, puriss. p.a., ≥86% (T), Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15615970
Potassium Hydroxide, puriss. p.a., ≥86% (T), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15615970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
25 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Codice prodotto. 15615970
Marca: Honeywell-Fluka 6037025KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., pellets,≥86% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide
Formula lineare KOH
Numero UN UN1813
Quantità 25 kg
IUPAC Name potassium hydroxide
Peso formulazione 56.11
Percent Purity ≥86% (T)
Pressione del vapore 1 mmHg (719°C)
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Potassium Hydroxide, puriss. p.a., ≥86% (T), Honeywell Fluka™ >