missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios Crema protettiva

This rich, robust protective cream protects the skin against bacteriostatic and fungistatic aggressions due to working conditions.

Marca:  Laboratoires Anios 399756DK

Codice prodotto. 15666135

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Protective cream against repeated attacks bacteriostatic and fungistatic skin protection
  • Composition: cetylstearic alcohol, shea butter, glycerine, agents
  • Microbiological properties: bacteriostatic and fungistatic
  • Complies with the French Pharmacopoeia Xth edition, VIII, 14
Specifica

Specifica

Provetta
50 mL
50 ml
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Laboratoires Anios Crema protettiva > Volume: 50mL

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato