Learn More
Fisherbrand™ Guida asta in PTFE ad alte prestazioni
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro e metallo. La guida per agitatore ad alte prestazioni presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
Marca:  Fisherbrand™ 005.00.0619
Codice prodotto. 11843302
  • 98.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.
  • Resistenza chimica elevata
  • Senza colpi e vibrazioni ridotte
  • Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
  • Nessun distacco
  • Anello di giunzione a rilascio automatico
  • Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Specifica
Specifica
42 mm
Agitatori ad asta in vetro e metallo
60 mm
Cone size: 19/26
75.9 g
6 mm
Allineamento dell'asta durante la miscelazione
1 ciascuno
Guida asta in PTFE ad alte prestazioni
PTFE
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Guida asta in PTFE ad alte prestazioni > Shaft Diameter: 6mm, Joint Size: 19/26B Cone