Learn More
SCAT Attacchi Rapidi
Connessione facile e sicura dei tubi capillari e dei tappi di sicurezza SCAT mediante attacchi rapidi. La valvola si chiude automaticamente quando viene scollegata. Grazie ai raccordi in PFA inclusi, è possibile collegare tutti i diametri di tubo più comuni.
Marca:  SCAT 360183
72.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17312860
  • 98.65€ / 1 set
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • I set di raccordi rapidi sono adatti per collegare 2 capillari (Set 1) o un capillare e un tappo di sicurezza SCAT (Set 2)
  • Realizzati in polipropilene caricato a vetro chimicamente resistente, materiali PEEK
  • Protezione contro le perdite grazie alle valvole di chiusura integrate
  • Sistema chiuso per una disconnessione senza gocciolamenti con un bassissimo intrappolamento d'aria
  • Minimizza la contaminazione e non è necessario spurgare le bolle d'aria dal sistema
  • Adatto per capillari con diametro esterno di 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
  • Facile da usare, design ergonomico, permette una connessione sicura
  • Resistenza alla pressione fino al vuoto 15 psi, 1,0 bar
Specifica
Specifica
Sistemi HPLC
Capillari, tubi e tappi di sicurezza
360180 Attacco rapido (m) & 360179 Attacco rapido (f)
Set di attacchi rapidi I
Videos
  • HOW TO Use HPLC Quick Connectors with SCAT Safety Caps
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:06
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:06
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    HOW TO Use HPLC Quick Connectors with SCAT Safety Caps
Titolo del prodotto
SCAT Attacchi Rapidi > Type: Quick-Lock Connector Set I