Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone
Ideal for reflux applications.
Marca:  Quickfit CX7/04/SC
Codice prodotto. 12030073
  • 181.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ideal for reflux work
415 mm
Borosilicate Glass
415 mm
29/32
Allihn Condenser
Documenti
Product Information
Titolo del prodotto
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone > Cone Size: 29/32; Length: 415mm; Effective Length: 250mm