Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ 2 mL Inoculation Fluid
Save time preparing diluents with this ready-to-use inoculation fluid for RapID systems.
Marca:  Thermo Scientific™ R8325106
27.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12883693
  • 30.75€ / pezzi 20
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Save time preparing diluents for Thermo Scientific™ RapID™ System using Thermo Scientific RapID 2 mL Inoculation Fluid.
This product is for use with RapID ONE System (R8311006), RapID YEAST PLUS System (R8311007), RapID STR System (R8311003), RapID CB PLUS System (R8311008) and RapID STAPH PLUS System (R8311009).
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20°C to 25°C
RapID ONE System (R8311006), RapID YEAST PLUS System (R8311007), RapID STR System (R8311003), RapID CB PLUS System (R8311008), RapID STAPH PLUS System (R8311009)
20 Tubes/Pk.
RapID 2mL Inoculation Fluid
1 Box
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto234725 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/03/2025 Catalog NumberR8325106
Numero di lotto238334 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/03/2025 Catalog NumberR8325106
Numero di lotto219214 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/01/2025 Catalog NumberR8325106
Numero di lotto214908 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2025 Catalog NumberR8325106
Numero di lotto199226 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/11/2024 Catalog NumberR8325106
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ RapID™ 2 mL Inoculation Fluid > 20 Tubes/Pk