Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase
Detect the presence of cytochrome oxidase enzyme with BactiDrop Oxidase.
Marca:  Thermo Scientific™ R21540
143.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10399814
  • 149.00€ / 50 fiale
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Detect cytochrome oxidase enzyme with Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase. The oxidase test was originally devised to identify Neisseria species, but later was used to separate the Pseudomonadaceae from the oxidase-negative Enterobacteriaceae1,2. Most gram-positive bacteria are oxidase-negative and many of the gram-negative bacilli, other than the Enterobacteriaceae, are variable3. This formulation is based on the oxidase reagent formula of Kovacs1.
Detect cytochrome oxidase enzyme with BactiDrop™ Oxidase.Ready for use: No further preparation is required.Easy to interpret:Positive test: Development of a violet to purple color within 10-30 seconds.Negative test: Delayed reaction or no color development within 10-30 seconds.BactiDrop Oxidase is used to detect cytochrome oxidase enzyme. The oxidase test is based on the bacterial production of an intracellular oxidase enzyme. The oxidase reaction is due to the presence of a cytochrome oxidase system, which activates the oxidation of reduced cytochrome by molecular oxygen, which in turn acts as an electron acceptor in the terminal stage of the electron transfer system. Microorganisms which produce oxidase enzyme, when in the presence of atmospheric oxygen, cytochrome c, and phenylenediamine oxidase reagent, oxidize to form a purple colored compound, indophenol. Ascorbic acid is incorporated in the reagent as a reducing agent to reduce auto-oxidation and to improve stability3.BactiDrop Oxidase contains N,N,N,N-tetramethyl-1,4-phenylenediamine (CAS 100-22-1), ascorbic acid (CAS 50-81-7) and demineralized water (CAS 7732-18-5). The reagent is supplied as 0.75 mL ampules.This product is for in vitro diagnostic use. This reagent has been tested using quality control procedure and found to be acceptable.Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20°C to 25°C
Yes
50 x 0.75 mL
BactiDrop Oxidase
Oxidase Enzyme
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto241625 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog NumberR21540
Numero di lotto241624 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/03/2025 Catalog NumberR21540
Numero di lotto220098 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2025 Catalog NumberR21540
Numero di lotto201622 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/11/2024 Catalog NumberR21540
Numero di lotto187345 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/11/2024 Catalog NumberR21540
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase > 0.75mL/Ampule; 50/Pk.