Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocefin Disk
Nitrocefin-impregnated disk recommended for use in qualitative procedures for rapid detection of β-lactamase production by certain bacteria.
Marca:  Thermo Scientific™ R211667
146.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13265649
  • 152.00€ / pezzi 25
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Detect β-lactamase production by Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Enteroccoccus spp., and anaerobic bacteria with Thermo Scientific™ Remel™ Nitrocefin Disk. The β-lactamase enzyme is produced by various organisms and is responsible for their resistance to penicillins and cephalosporins1,2. Since then, similar enzymes with somewhat different substrate specificities have been identified in various bacterial species. The test methods used to detect β-lactamase include iodometric, acidimetric, and chromogenic procedures3,4.
Since Abraham and Chain confirmed β-lactamase production by microorganisms to be responsible for antibiotic resistance, similar enzymes have been identified in various species. Some enzymes selectively hydrolyze penicillin class antibiotics (i.e., penicillinases), other enzymes hydrolyze all β-lactamase antibiotics except carbapenems (i.e. cephalosporinases) and some enzymes hydrolyze both5.
  • Ready to use - Nitrocefin impregnated disks.
  • Rapid results
  • Conforms to CLSI - Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests – (Approved Standard M2-A8 and M11-A5)
  • Easy to interpret - With color change
The cephalosporin nitrocefin is the substrate used in this test. β-lactamase hydrolyzes the β-lactam ring of nitrocefin, producing cephalosporanic acid6. This results in the pale yellow nitrocefin changing to a pink product upon hydrolysis7. Aerobic and anaerobic β-lactamase-producing bacteria affect this color; organisms that fail to produce β-lactamase do not alter the pale-yellow color of nitrocefin within the time limits of test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Yes
Vial
Nitrocefin Discs
beta-lactamase (Haemophilus species, N. gonorrhoeae,Staphylococci)
25 Disks/Vial
Documenti
Instructions
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6195097 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog NumberR211667
Numero di lotto6177116 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog NumberR211667
Numero di lotto6163386 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2024 Catalog NumberR211667
Numero di lotto6144025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/11/2024 Catalog NumberR211667
Numero di lotto6131570 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog NumberR211667
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nitrocefin Disk > 25 Disks/Vial