Learn More
Thermo Scientific™ Sputasol Remel™
Thermo Scientific™ Remel Sputasol is a liquifying agent for sputum samples.
Marca: Thermo Scientific™ SR0233A
116.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel Sputasol is a liquifying agent for sputum samples.
- Each vial dilutes in sterile distilled water to make 100mL
Specifica
Sputasol | |
10 x 7.5 ml |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
IFU:SR0233A Sputasol
Dimensione file: 669.1 kB
Product Specification: SR0233 SPUTASOL (LIQUID) (V4)
Dimensione file: 208.8 kB
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1007734-COA | Certificato di analisi | 12/03/2025 | SR0233A |
6223369 | Certificato di analisi | 28/02/2025 | SR0233A |
6208055 | Certificato di analisi | 20/01/2025 | SR0233A |
6196984 | Certificato di analisi | 03/12/2024 | SR0233A |
6180776 | Certificato di analisi | 06/11/2024 | SR0233A |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sputasol Remel™ > 7.5mL/Vial; 10 Vials/Pk.