Learn More
Carl Zeiss™ Ring Illuminator
Marca:  Carl Zeiss™ 435540-9006-000
Codice prodotto. 11825450
  • 1015.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Ring Illuminator
66 mm
1 Ea.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Carl Zeiss™ Ring Illuminator > Diameter: 66mm