Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Luxury Foam Everyday Use Hand Cleanser
Cares for your skin and improves personal hygiene. Kleenex™ Luxury Foam Everyday Use Hand Cleanser keeps costs down and reduces waste.
Marca:  Kimberly-Clark™ 6346
63.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12691416
  • 138.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for busy washrooms, cleaning hands and maintaining hygiene
  • Dispenses the ideal amount of soap for each wash, preventing overuse
  • Delivers up to twice as many washes per litre as conventional liquid soaps
  • Comes in a strong, hygienically sealed pouch with integrated pump, preventing contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hand Cleanser
Foam
200 mL
2.7 kg
Pink
6.8 oz.
6 lb.
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Scott™ Luxury Foam Everyday Use Hand Cleanser > Pink, Fragrance: Floral, Volume: 200 mL