Learn More
Cole-Parmer™ Rubbermaid Flat Shelf Cart
Ideal cart for general factory, health care, retail, food service, or office use. Cole-Parmer™ Rubbermaid Flat Shelf Cart features large, non-marking casters that glide easily on hard surfaces.
Marca:  Cole-Parmer™ 09348-40
Codice prodotto. 11800323
  • 569.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Foam plastic construction for strength, quiet operation, and easy cleaning
  • Easily slide heavy items on and off flat top shelf
  • Large, smooth-gliding casters won't mar hard surfaces
Specifica
Specifica
Flat-shelf Cart
112 x 65 x 85 cm
182 kg
2
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Rubbermaid Flat Shelf Cart > Dimensions: 112 x 65 x 85cm