Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5
Design ergonomico per una migliore vestibilità e una maggiore libertà di movimento. Le tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5 sono caratterizzate da un nuovo cappuccio perfettamente adattato ai contorni del viso.
Marca: DuPont™ D14663986
769.76 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
- Robust yet lightweight (<180g per garment)
- Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
- Ample crotch area for freedom of movement
- Large, easy-to-grasp zipper puller
- 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
- White, sizes S to XXXL
Specifica
Tuta classica Xpert | |
Tyvek™, HDPE con tecnologia flash spun | |
Sì | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Zip autobloccante con patta | |
Categoria III, tipo 5-B e 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Applicazioni relative a prodotti farmaceutici, industria chimica di trasformazione, industria petrolifera e del gas, manutenzione generale, verniciatura e altre attività nel settore automobilistico |
X-Large | |
Bianco | |
Elastico sul retro | |
Elastico | |
Cappuccio a 3 pezzi | |
Lato esterno | |
da 108 a 116 cm | |
Classic Xpert |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.