Learn More
Thermo Scientific™ Accessori vari per concentratori per DNA Savant™ SpeedVac™
Accessori vari per migliorare la funzionalità dei concentratori per DNA Savant SpeedVac.
76.98€ - 2090.40€
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11778629
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
DTK120R
Chemical Trap Kit for Radioactivity
1135.65€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11708599
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
DC120A
Disposable Cartridge (trapping volatile radioactivity) N/A N/A N/A
11738599
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
DC120R
Disposable Cartridge (acid neutralization)
380.90€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15297909
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
ANC100
Acid Neutralizing Compound (acetic acid)
283.41€
Pezzo
10399102
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
ANS121
Ammonia Neutralizing Solution (Oligo Prep)
76.98€
Pezzo
11748569
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
ANS121/4
Ammonia Neutralizing Solution (Oligo Prep)
471.35€
pezzi 4
12642765
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SCC5
Liquido per trasferimento di calore CryoCool, 5 l
1185.90€
5L
11728669
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
GCF400
Glass condensation flask
1001.99€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10684283
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CC120/DX
Deluxe Cart
2090.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli accessori per concentratori Savant™ SpeedVac™ migliorano le prestazioni dei concentratori Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Accessori vari per concentratori per DNA Savant™ SpeedVac™