Learn More
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
Tube volumes from 5 to 10mL
Marca: Axygen™ SCT-5ML
Includes: Tubes with caps
Descrizione
Graduated at 1.0mL intervals
- Graduation marks at 1.0 mL intervals
- Large, frosted writing area for sample identification
- Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal
- Maximum G-force is 20,000 RCF.
- Human DNA free
For cap, see Cat. No. SC-B-510.
Specifica
Screw Cap | |
Blue | |
5 mL | |
Polypropylene | |
500/Pk. | |
Non-sterile | |
Screw Cap |
DNase, pyrogen safe | |
Polypropylene | |
Clear | |
Tubes with caps | |
1000 Tubes, Caps/Cs. | |
Yes |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Dimensione file: 2.2 MB
Titolo del prodotto
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™ > Screw Cap; 5 mL; No