Learn More
BINDER™ Series CB - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Heat Sterilizable CO2 Sensor
The powerful and versatile CB CO2 incubator is suitable for cell-based assays in drug and medical research. It is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
8376.00€ - 17266.00€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) ripiano | 22 lb. |
---|---|
Capacità (sistema metrico) ripiano | 10 kg |
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
Tecnologia sensore CO2 | IR Sensor |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Controllo dell'ossigeno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Controllo dell'ossigeno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17383693
|
BINDER™
9640-0005 |
53 L | CB056-230 V | None |
8376.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17739794
|
BINDER™
9640-0027 |
170 L | CB170-230V-D | None |
11199.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17303703
|
BINDER™
9640-0009 |
170 L | CB170-230 V | None |
10694.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17313703
|
BINDER™
9640-0010 |
170 L | CB170-230 V-O | Yes |
13084.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17323703
|
BINDER™
9640-0013 |
267 L | CB260-230 V | None |
14876.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17333703
|
BINDER™
9640-0014 |
267 L | CB260-230 V-O | Yes |
17266.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17393693
|
BINDER™
9640-0006 |
53 L | CB056-230 V-O | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Optimized double-pan humidification system with condensation protection
- Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
- Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
- Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
- Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
- Intuitive touchscreen controller
- Internal data recording, can be read out in open format via USB interface
- Fault diagnosis system with visual and acoustic alarm
- Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
- Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
22 lb. | |
acciaio inossidabile | |
IR Sensor | |
None | |
1 | |
TFT tattile | |
IR sensor |
10 kg | |
0 to 20% | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
CO2 Incubator | |
Sensore IR | |
50/60 Hz |