Learn More
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
21.31€ - 208.04€
Identificatori chimici
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Formula molecolare | Na2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 142.04 |
Numero MDL | MFCD00003504 |
InChI Key | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10388090
|
Thermo Scientific Acros
196640250 |
25 g | Glass Bottle |
21.31€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10032580
|
Thermo Scientific Acros
196640010 |
1 kg | Flacone in plastica |
27.34€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10032590
|
Thermo Scientific Acros
196640025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
56.38€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10493372
|
Thermo Scientific Acros
196640050 |
5 kg | Flacone in plastica |
87.74€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10168282
|
Thermo Scientific Acros
196640251 |
25 kg | Fibre drum |
208.04€
25kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 |
Specifica
>1700.0°C | |
884.0°C | |
White | |
98.5% min | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; solfato | |
24436 | |
142.04 | |
Ultrapuro |
Sodium sulfate | |
7757-82-6 | |
Crystalline Powder | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
99% | |
2.68 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals