Learn More
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15632450
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15632450 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
2.5 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Codice prodotto. 15632450
Marca: Honeywell-Fluka 2393132.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent, anhydrous, granular,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfate
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Densità 2.68g/mL at 25°C
Titolo del prodotto
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™ >