Learn More
- Home
- Products
- Chemicals
- Salts and Inorganics
- Inorganic Salts
- Alkali Metal Salts
- Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™
Aggiungi il prodotto a preferiti per ritrovarlo rapidamente!
Salvato!
Vedere Le Mie Liste
È stato raggiunto il limite di 350 prodotti preferiti.
Gestione Preferiti
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15662450 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti5 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15662450
Marca: Honeywell-Fluka 2393135KG
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
CAS | 7757-82-6 |
Formula molecolare | Na2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 142.04 |
Numero MDL | MFCD00003504 |
InChI Key | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Sulfate |
Forma fisica | Granules |
Quantità | 5 kg |
Formula lineare | Na2SO4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | disodio; solfato |
Peso formulazione | 142.04g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | Reagente ACS |
Densità | 2.68g/mL at 25°C |
Suggerimenti di prodotto
Altri prodotti che potrebbero interessarti
-
Codice prodotto. 10180182
-
Codice prodotto. 10204070
-
Codice prodotto. 15632450
-
Codice prodotto. 10404405
-
Codice prodotto. 15642390
-
Codice prodotto. 15653460
-
Codice prodotto. 11377277
-
Codice prodotto. 15612450
-
Codice prodotto. 15622450
-
Codice prodotto. 10504064
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 6
-
Catalog No. 10703811
393,00 € / 500g -
Catalog No. 10793611
110,00 € / 1kg -
Catalog No. 10117113
34,57 € / 100g -
Catalog No. 10112640
47,30 € / 1kg -
Catalog No. 10401841
28,04 € / 500mL -
Catalog No. 15681810
43,69 € / 25g
Titolo del prodotto
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™ >