Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10316390
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10316390
5 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
5 kg
Codice prodotto. 10316390
Marca: Fisher Chemical S/6600/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 884°C
Colore White
pH 5 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
IUPAC Name disodium sulfate
Peso formulazione 142.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527238 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/65
Numero di lotto2527237 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/65
Titolo del prodotto
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical™ >