Learn More
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
315.18€ - 631.00€
Specifica
Product Type Spectra/Por 7 Membrane Tubing
Materiale Regenerated Cellulose
Lunghezza (sistema imperiale) 16.4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Colore Transparent
Visualizza altre specifiche
Prodotti 29
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità MWCO Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità MWCO Prezzo Quantità e disponibilità  
11415879
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132104
24 mm Each 1 kDa
631.00€
Pezzo
11540980
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132103
11.5 mm Each 1 kDa
621.00€
Pezzo
11425879
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132105
45 mm Confezioni singole 1 kDa
631.00€
Pezzo
11435909
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132108
24 mm Each 2 kDa
615.00€
Pezzo
11445909
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132109
29 mm Each 2 kDa
626.00€
Pezzo
11425909
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132107
11.5 mm Each 2 kDa
626.00€
Pezzo
11455909
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132110
11.5 mm Each 3.5 kDa
626.00€
Pezzo
11475909
Vedere i documenti
Spectrum™
132112
34.4 mm Each 3.5 kDa
631.00€
Pezzo
11465909
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132111
29 mm Each 3.5 kDa
440.00€
Pezzo
11405919
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132113
7.5 mm Each 8 kDa
498.00€
Pezzo
11485909
Vedere i documenti
Spectrum™
132114
15 mm Each 8 kDa
580.00€
Pezzo
11425919
Vedere i documenti
Spectrum™
132131
32 mm Each 8 kDa
564.00€
Pezzo
11415919
Vedere i documenti
Spectrum™
132115
20.4 mm Each 8 kDa
403.00€
Pezzo
11495909
Vedere i documenti
Spectrum™
132116
25.5 mm Each 8 kDa
554.00€
Pezzo
11455919
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132117
7.5 mm Each 10 kDa
431.00€
Pezzo
11475919
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132119
20.4 mm Each 10 kDa
631.00€
Pezzo
11485919
Vedere i documenti
Spectrum™
132120
29 mm Each 10 kDa
615.00€
Pezzo
11425929
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132121
7.5 mm Each 15 kDa
391.00€
Pezzo
11445929
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132122
15 mm Each 15 kDa
391.00€
Pezzo
11455949
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132125
7.5 mm Each 25 kDa
503.00€
Pezzo
11435949
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132126
17.8 mm Each 25 kDa
575.00€
Pezzo
11465929
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132124
29 mm Each 15 kDa
554.00€
Pezzo
11445949
Vedere i documenti
Spectrum™
132127
21.6 mm Each 25 kDa
621.00€
Pezzo
11455929
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132123
20.4 mm Each 15 kDa
402.00€
Pezzo
10749445
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132128
7.5 mm Each 50 kDa
621.00€
Pezzo
10071954
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132129
17.8 mm Each 50 kDa
621.00€
Pezzo
10031954
Vedere i documenti
Spectrum™
132130
21.6 mm Each 50 kDa
631.00€
Pezzo
11435929
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
128458
3.8 mm 1 Pk. 15 kDa N/A N/A N/A
11465919
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Spectrum™
132118
15 mm Each 10 kDa
570.00€
Descrizione
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Fornite come tubi piatti ampi o fogli piatti che possono essere piegati per adattarsi a qualsiasi tipo di apparecchio per dialisi del tipo a imbuto. Membrane in cellulosa naturale rigenerata pura con cutoff di peso molecolare da 1000 a 50,000.
  • Trasparenti e flessibili
  • Composti di basso peso molecolare in soluzioni acquose che si diffondono attraverso la membrana
  • Pesi molecolari maggiori, come proteine e batteri, vengono trattenuti dalla membrana
  • Il glicerolo preserva la membrana e deve essere rimosso prima dell’utilizzo
  • Fogli e dischi piatti disponibili per l’utilizzo con apparecchi per dialisi
Non annodare i tubi; usare le chiusure
Specifica
Specifica
Spectra/Por 7 Membrane Tubing
16.4 ft.
Transparent
39.2°F to 249.8°F
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Regenerated Cellulose
5 m
Packaged wet in 0.05% sodium azide
4°C to 121°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.