Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosine-1-phosphate Codice prodotto.: 15447829
Thermo Scientific Chemicals Sphingosine-1-phosphate
Codice prodotto. 15447829
1 mg
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Codice prodotto. 15447829
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66459.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26993-30-6
Formula molecolare C18H38NO5P
Sinonimo D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione White to off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Peso formulazione 379.47
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Sphingosine-1-phosphate
Forma Powder
InChI Key DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
IUPAC Name {[(2S,3R,4E)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl]oxy}phosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 379.48
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP24L004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2025 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
Numero di lottoN07L041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
Numero di lottoX18K030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
Numero di lottoU01K018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2024 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
Numero di lottoT18K045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/07/2024 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Sphingosine-1-phosphate >