Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Receiver For Test Sieves
Per la raccolta di materiali lavorati tramite setacci per analisi Fisherbrand™ in acciaio inox.
Marca: Fisherbrand™ 01/100SBW REC
Descrizione
- Available for 100 and 200mm diameter sizes
- Conforms to BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000
Specifica
1 ciascuno | |
Acciaio inox | |
100 mm |
Sieve Receiver | |
Collection of sieved materials |