Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Inspection Certificate
Marca: RETSCH 60.231.000630
Specifica
1 Ea. | |
Test Sieve | |
50mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
630 μm | |
ISO 3310/1 and ASTM E 11 | |
Separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.