Learn More
Micronova™ Stainless Steel Wire Brush
Durable stainless steel wire brushes with nylon bristles are available in a variety of sizes for cleaning parts, tubing and hard to reach areas.
Marca:  Micronova™ BRWM-341512
Codice prodotto. 15723014
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto031907-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/04/2022 Catalog NumberBRWM-341512
Numero di lotto031015-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/03/2022 Catalog NumberBRWM-341512
Titolo del prodotto
Micronova™ Stainless Steel Wire Brush > Without cover; Brush dia.: 1.9 to 3.8cm; Brush length: 30.4cm; Overall Length: 71.1cm