Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
306.00€ - 909.00€
Specifica
Product Type | Container |
---|---|
Closure Included | Yes |
Materiale | Polistirene |
Forma | Cylindrical |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale chiusura | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale chiusura | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11309123
![]() |
Thermo Scientific™
129PYR |
7 mL | Polietilene | Stampato | 700/Cs. |
909.00€
pezzi 700 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11319123
![]() |
Thermo Scientific™
128PYR |
30 mL | Polipropilene | Stampato | 400/Cs. |
677.00€
pezzi 400 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11329123
![]() |
Thermo Scientific™
125PYR |
60 mL | Metallo | Stampato | 300/Cs. |
561.00€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11339123
![]() |
Thermo Scientific™
185PYR |
100 mL | Metallo | Stampato | 200/Cs. |
576.00€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11349123
![]() |
Thermo Scientific™
165PYR |
150 mL | Metal | Printed | 120/Cs. |
465.00€
pezzi 120 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11359123
![]() |
Thermo Scientific™
190PYR |
250 mL | Metallo | Stampato | 50/Cs. |
306.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Sterilized by gamma irradiation
- Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
- Labeled with lot numbers for full traceability
Specifica
Container | |
Polistirene | |
Sterile | |
Stampato |
Yes | |
Cylindrical | |
Contenitore apirogeno |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers