Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes.
Marca:  Thermo Scientific™ 101VBLUE
204.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11399273
  • 332.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
90mm dishes tested in accordance with EN ISO 24998:2008 standard
Polistirene
Non-Sterile
500
3
90 mm
Blue
Round
Piastra di Petri
20
16.2 mm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM516340 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/12/2024 Catalog Number101VBLUE
Numero di lottoM463510 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/12/2024 Catalog Number101VBLUE
Numero di lottoM490300 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/12/2024 Catalog Number101VBLUE
Numero di lottoM337070 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/12/2024 Catalog Number101VBLUE
Numero di lottoM536870 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/12/2024 Catalog Number101VBLUE
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes >