Learn More
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
Confezionate con una tecnica per camera sterile, rivoluzionarie in termini di sicurezza e praticità. Le pipette sierologiche monouso Corning™ Stripette™ incartate singolarmente in carta-plastica, una confezione per camere sterili, sono ideali per impianti di produzione di vaccini e farmaci basati su cellule o altre camere sterili di laboratorio.
Marca: Corning 7016
218.55 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Corning's triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This extraordinary packaging is ideal for cell-based vaccine and drug production facilities, or other laboratory clean rooms.
- Triple-bagged
- Each pipet is individually wrapped in easy open paper/plastic
- No need for decontamination spraying with alcohol
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- Non-pyrogenic
- RNase-/DNase-free
- Human DNA-free
Note: Triple-bagged packaged Stripettes have the same product claims and features as the standard Stripettes except for the sterility and packaging.
Specifica
±2% | |
Polistirene | |
Sì | |
13.54 in. | |
Profilo rotondo | |
0.84 oz. | |
34.4 cm | |
Sì |
Non-pyrogenic, DNase, RNase-free | |
Sterile | |
0.2 ml | |
10 ml | |
In busta tripla | |
25 ml | |
Pipetta sierologica |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now