Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Bundle, Femto + trial-size Atto
Contains SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Chemiluminescent Substrate plus a sample size of SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrate to enable trial and comparison of the newest and most sensitive substrate for low abundant targets.
Marca:  Thermo Scientific™ A45916
372.04 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17146378
  • 524.00€ / 120mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • SuperSignal West Femto
    • Sensitivity: detect low-femtogram amounts of protein
  • SuperSignal West Atto
    • Sensitivity: low-femtogram to high-attogram
    • Best for low abundant targets or precious samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Substrate
Liquid
Nitrocellulose, PVDF
100 mL + 20 mL bundle
Low-femtogram (mid-zeptomole)
• 100 mL SuperSignal West Femto reagent, store at 2–8°C
• 20 mL SuperSignal West Atto reagent, store at 2–8°C
Chemiluminescence
Western Blot
SuperSignal™
Horseradish Peroxidase
12 Mini-Gel Blots, 1000 sq. cm of Membrane; 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm of Membrane
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/07/2022 Catalog NumberA45916
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Bundle, Femto + trial-size Atto > Detection Method: Chemiluminescent