Learn More
BINDER™ Telescopic Rack
Shelf rack in-set with pair of ball bearing mounted telescopic retaining rails.
Marca: BINDER™ 8012-2384
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Shelf rack made of stainless steel
- Includes set of telescopic rails
Specifica
KB 260, KB 470, KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF PRO 470 | |
Stainless Steel | |
Rack |
Titolo del prodotto
BINDER™ Telescopic Rack > For use with KB 260, KB 470, KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF PRO 470