Learn More
Thermo Scientific™ Guarnizioni per struttura Gene Frame
Gene Frames for in-situ feature a dual strength adhesive system which facilitates the easy removal of the frames after use.
Marca:  Thermo Scientific™ AB0577
70.84 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11560294
  • 156.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: 100 Rigid coverslips for easy handling and uniform hybridizations
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Gene Frames Thermo Scientific sono dotate di adesivi di diverse intensità su entrambi i lati del telaio; il lato che aderisce al vetro è dotato di un adesivo facile da staccare, mentre l'altro lato, che aderisce al vetrino coprioggetto, crea un legame più forte. Questo significa che quando viene rimosso il vetrino coprioggetto, a causa della disparità nella forza degli adesivi, la cornice viene rimossa simultaneamente senza lasciare residui sul vetrino.
Caratteristiche principali
• La tenuta ermetica previene la perdita del reagente dovuta ad evaporazione
• Resiste a temperature di 97 °C
• Progettate per l'uso con vetrini per microscopio standard
• Cornice e vetrino coprioggetto si possono rimuovere contemporaneamente senza lasciare residui
• Si possono sterilizzare in autoclave o mediante irradiazione UV
• Tutte le confezioni di Gene Frame sono fornite con 100 vetrini coprioggetto
• Vetrini coprioggetto rigidi per una più facile manipolazione e ibridazioni uniformi
• Spessore Gene Frame: 0.25 mm
Applicazioni
• PCR in-situ
Pericolo: no
>Condizioni di conservazione: ambiente
Certifications
Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 Coverslips
65 μl
Microarray Slide Frame
16 x 15 mm
Gene Frame
0.25 mm
Universal
1.6 cm
1.5 cm
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Guarnizioni per struttura Gene Frame > 65μL Capacity