Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC Columns
Choose these colums that feature a popular GCMS phase for many applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 260F309P
1253.46 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10429054
  • 1259.73€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC Columns feature a popular GCMS phase for many applications.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low-bleed and high-stability
  • High signal-to-noise for increased sensitivity
  • High robustness to oxygen and water contamination
  • Similar to B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommended for:
  • Hydrocarbons
  • Solvents
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phenols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
360/370°C
0.32 mm
Trace™ TR-5 MS
Solvents Analysis, GC/MS for Solvents, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Phenols, GC/MS for Amines
60 m
60 m x 0.32 mm x 1 μm
0.32 mm
TRACE
G27, G36
1 μm
Non-Polar
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC Columns > 60m x 0.32mm x 1μm