Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
Optimize volatile organics analysis with this low-bleed, midpolarity GC column with high thermal stability.
Marca:  Thermo Scientific™ 26059-4950
536.27 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15244523
  • 538.95€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
320°C
0.18 mm
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Alcohol Analysis, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates
20 m
TG-624 SilMS 20 m x 0.18 mm x 1.0 μm
0.18 mm
TraceGOLD
G43
1 μm
Mid-Polar
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns >