Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
GREENER_CHOICE
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Marca:  Heathrow Scientific HS206371B
Codice prodotto. 16340736
  • 72.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifica
Specifica
No
1.27 cm
Sterile
5.91 in.
1 mL
Single-use
0.50 in.
Polyethylene
20/Bag
15 cm
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural > 1 mL; 20/Bag