Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton∣r X-100 lysis buffer, pH 7.4
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62289.AP
109.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15434699
  • 109.55€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
It is widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions. Triton X-100 is a commonly used detergent in laboratories. Triton X-100 is widely used to lyse cells to extract protein or organelles, or to permeabilize the membranes of living cells. Apart from laboratory use, Triton X-100 can be found in several types of cleaning compounds,[8] ranging from heavy-duty industrial products to gentle detergents. It is also a popular ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol. It is a good micellar catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500mL
Cell Lysis Reagent
2° to 8°C
Liquid
7.4
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM31L532 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numero di lottoM31L531 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numero di lottoU24K508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numero di lottoU24K507 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numero di lottoR17K502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Triton∣r X-100 lysis buffer, pH 7.4 > 500mL