Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Detergent, equivalent to Nonidet P-40.Triton™ X-100 is used as a non-ionic detergent, emulsifier and dispersing agent. It is useful for isolation of membrane proteins. It is also used in electrophoresis. It is an active ingredient in influenza vaccine (Fluzone). It finds applications in the dispersion of carbon materials for soft composite materials and restricting colony expansion in Aspergillus nidulans in microbiology. Further, it is an active ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Detergent, equivalent to Nonidet P-40.Triton|r X-100 is used as a non-ionic detergent, emulsifier and dispersing agent. It is useful for isolation of membrane proteins. It is also used in electrophoresis. It is an active ingredient in influenza vaccine (Fluzone). It finds applications in the dispersion of carbon materials for soft composite materials and restricting colony expansion in Aspergillus nidulans in microbiology. Further, it is an active ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong acids, strong bases and strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triton X-100 |
Punti di ebollizione | >250°C |
Punto di fusione | ∽5°C |
Densità | 1.070 |
Quantità | 500 mL |
Punto d'infiammabilità | 180°C (356°F) |
Indice di rifrazione | 1.49 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
IUPAC Name | 2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-yl)fenossi]etanolo |
Peso formulazione | ca. 625 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N27L034 | Certificato di analisi | 03/03/2025 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
W13K031 | Certificato di analisi | 19/09/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
S14K044 | Certificato di analisi | 03/07/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
Q02K026 | Certificato di analisi | 15/04/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
P08K032 | Certificato di analisi | 14/03/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
Sicurezza e movimentazione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%