Learn More
Cole-Parmer™ Tube Rack
Tube Rack for microtubes.
Marca: Cole-Parmer™ 79520-97
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Description
- È disponibile una vasta gamma di rack accessori in acciaio inox per contenere provette per campioni da 1.5 ml, 15 ml e 50 ml.
- L'angolo delle provette può essere regolato fino a 30°C.
- I rack accessori sono fissati alla piattaforma orbitante mediante un sistema Magnalock, in attesa di brevetto, che consente l'innesto e il disinnesto rapido senza attrezzi.
Specifications
230 V, 50 Hz, 300 W | |
Da temperatura ambiente + 5 °C a 60 °C | |
15 ml | |
50 Hz | |
474 mm | |
522 mm | |
30 kg | |
25 |
230 V | |
25 provette | |
Rack di provette | |
18.7 in. | |
20.6 in. | |
66.1 lb. | |
Incubatore agitante orbitale Stuart™ | |
1 ciascuno |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ Tube Rack > Tube Rack; Holds: 25 x 15 mL Tubes
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction