Learn More
Cole-Parmer™ Tube Rack
Tube Rack for microtubes.
Marca:  Cole-Parmer™ 79520-98
Codice prodotto. 10784337
  • 389.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • È disponibile una vasta gamma di rack accessori in acciaio inox per contenere provette per campioni da 1.5 ml, 15 ml e 50 ml.
  • L'angolo delle provette può essere regolato fino a 30°C.
  • I rack accessori sono fissati alla piattaforma orbitante mediante un sistema Magnalock, in attesa di brevetto, che consente l'innesto e il disinnesto rapido senza attrezzi.
Specifica
Specifica
230 V, 50 Hz, 300 W
Da temperatura ambiente + 5 °C a 60 °C
50 ml
50 Hz
474 mm
522 mm
30 kg
12
230 V
12 provette
Rack di provette
18.7 in.
20.6 in.
66.1 lb.
Incubatore agitante orbitale Stuart™
1 ciascuno
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Tube Rack > Tube Rack; Holds: 12 x 50 mL Tubes