Learn More
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfection Reagent
Deliver DNA plasmids and expression vectors into eukaryotic cells with this highly efficient, easy-to-use, non-immunogenic transfection reagent.
Marca:  Thermo Scientific™ R0531
250.80 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15325016
  • 290.00€ / 1mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Thermo Scientific™ TurboFect in vitro Transfection Reagent is a highly efficient, easy-to-use, non-immunogenic transfection reagent for delivery of DNA plasmids and expression vectors into eukaryotic cells.
Caratteristiche principali
  • Elevata efficienza nella trasfezione di DNA plasmidico in un'ampia gamma di tipi di cellule
    • Cellule aderenti e in sospensione
    • Cellule differenziate e indifferenziate
  • Eccellente efficienza della trasfezione in presenza o assenza di siero 
  • Reagente pronto all'uso, senza necessità di ricostituire, diluire o manipolare
  • Protocollo semplificato
Per migliorare i risultati di trasfezione del DNA plasmidico, consultate le nostre considerazioni sperimentali.
Per migliorare i risultati di trasfezione del DNA plasmidico, consultate le nostre considerazioni sperimentali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Transfection Reagent
Chemically Defined
6-Well Plate, 12-Well Plate, 24-Well Plate, 48-Well Plate, 96-Well Plate, Flasks
TurboFect
1 ml
Primary Cell, Endothelial Cell, Epithelial Cell, Myeloma Cell, Cell Lines
Chemical Transfection
Transfection
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2823234 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0531
Numero di lotto2823235 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0531
Numero di lotto2857910 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0531
Numero di lotto2894456 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0531
Numero di lotto2894457 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0531
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfection Reagent > 1 mL