Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430 Codice prodotto.: 16350466
DuPont™ Tychem™ NT430
Codice prodotto. 16350466 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
X-Large, 10
Click to view available options
Size:
2 X-Large, 11
Large, 9
X-Large, 10
X-Small, 6
medio, 8
piccolo, 7
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16350466
Marca: DuPont™ D15536297
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Nitrile ibrido molto comodo. Ideali per lavorare in ambienti umidi o grassi e per la manipolazione di piccoli pezzi. Approvati per la manipolazione di alimenti.
  • 0.23 mm guanti nitrile per lavori che richiedono prestazioni chimiche più ottimale vestibilità, sensazione e comfort
  • leggero,'Pelle seconda' e formulazione a basso modulo riduce l'affaticamento della mano
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Contatto alimentare compatibile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Colore Blu
Materiale Nitrile
Size X-Large, 10
Spessore (sistema imperiale) 9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.23 mm
Modello D15536297
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  4. Solo per uso professionale
Titolo del prodotto
DuPont™ Tychem™ NT430 >