missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ USB-Ethernet Adapter for UN30
USB-Ethernet Adapter accessory for Memmert Ovens.
Marca: Memmert™ UN30E06192
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- For use with Memmert Ovens
Specifica
UN30 Oven | |
USB Ethernet Adapter |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Memmert™ USB-Ethernet Adapter for UN30 > For Use With: UN30
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto