Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu VersaTouch™ serie 37-501 Codice prodotto.: 15324092
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu VersaTouch™ serie 37-501
Codice prodotto. 15324092 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
10.5
Click to view available options
Size:
10.5
6.5
7.5
8,5
9.5
Codice prodotto. 15324092
Marca: Ansell™ 37501105
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resists many solvents and oil based chemicals. ™™
  • Eccellente resistenza a molti solventi e sostanze chimiche oleose
  • Very good abrasion resistance
  • Flexible and comfortable for an excellent dexterity
  • Gauntlet cuff style
  • Raised diamond grip
  • Senza talco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Product Type Guanti per immersione
Size 10.5
Stile 37-501
Spessore (sistema metrico) 0.42 mm
Colore polso guanto Blu
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Floccatura del cotone
Quantità 12 paia
Resistente a Eccellente resistenza a molti solventi e sostanze chimiche oleose
Serie 37-501
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu VersaTouch™ serie 37-501 >