Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreaders
Wedge shaped to reduce tendency to flip
Marca:  Microspec™ D10
Codice prodotto. 15712125
  • 29.80€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Reduces tendency to flip
Specifica
Specifica
Single-use
7.1 in.
Microseal Pouch
High-impact Polystyrene
Aseptically Manufactured
Blue
180 mm
25 Pouches of 20
Spreader
Titolo del prodotto
Microspec™ Wedge Shaped Spreaders > No. per Case: 500