Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Available in a variety of diameters and apertures
Marca:  Endecotts™ 300SIW.250
Codice prodotto. 12857980
  • 280.02€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Specifica
Specifica
250 μm
11.8 in.
300 mm
Woven Mesh
Sieve
Stainless Steel
Stainless Steel
4
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve > Diameter: 300 mm, Pore Size: 250 μm