Learn More
Fisherbrand™ Tamponi in provette in polipropilene
Use these swabs for taking samples. Fisherbrand™ Swabs in Polypropylene Tubes have a round, compact and shred resistant head.
Marca: Fisherbrand™ 300250.2
Descrizione
- Sterile dry swabs supplied in shockproof round bottom polypropylene tube
- Sterilized by ethylene oxide
- Produced under strict ISO 9002/EN 29002 standards
- CE marked No.98 06 0119, Class II A
Specifica
Tutti i tamponi sono dotati di una testa tonda, compatta e resistente agli strappi per il prelievo dei campioni. | |
ISO 9002/EN 29002,marchio CE n. .98 06 0119 | |
Cotone | |
2.5mm | |
150mm | |
Confezione da 500 |
Sterile | |
Asta in legno | |
Tinta unita | |
Classe II A | |
500 | |
Tampone per provette |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.