Cell Culture Media
Corning™ glutagro™ DMEM Medium
Provides improved stability over the L-glutamine media supplement. Corning™ glutagro™ DMEM Medium is augmented with 4.5g/L glucose and sodium pyruvate.
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS
Standard riconosciuto nei laboratori di tutto il mondo per isolare i linfociti umani dal sangue periferico. Il terreno CytivaTM Ficoll-PaqueTM PLUS mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X with L-Glutamine
Guaranteed low endotoxin levels ≤0.025EU/mL
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X without L-Glutamine
Guaranteed low endotoxin levels ≤0.025EU/mL
Corning™ cmRL 1066
For use in both serum supplemented and unsupplemented culture
Corning™ Terreni per coltura cellulare cellgro™ - Dulbecco's Modification of Eagle (Mod) 1X2 (DMEM)
La sostituzione di piridossina HCl per piridossal assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale. Terreno per coltura cellulare Corning™ cellgro™ - Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è testato per ibridoma.
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM
Per preparare le cellule mononucleari da sangue periferico, midollo osseo e sangue del cordone ombelicale alla centrifuga in gradiente di densità. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM è una gamma di terreni per gradiente di densità, sterili e pronti per l'uso, monitorati mediante un sistema di gestione della qualità.
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
General purpose enriched media with extensive applications for a vast range of mammalian cells including human myeloma, mouse hybridoma, human leukocytes, and B and T lymphocytes
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's Medium F-12 Mix
Used for carcinoma cells, rat skeletal myoblasts, Chinese hamster lung cells, and rat, rabbit, and chicken embryos. Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's Medium F-12 Mix is based on Ham's F-10 medium with increased concentrations of choline, inositol, putrescine, and several amino acids.
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM
I prodotti sono sottoposti a una serie di test per determinare la funzionalità e la tossicità utilizzando l'analisi di stimolazione della crescita. Il terreno per coltura cellulare liquido classico Corning™ DMEM supporta la crescita della coltura cellulare e la sostituzione di piridossina HCl per piridossal e assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale.
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1.074g/mL
For density gradient centrifugation preparations of mononuclear cells from peripheral blood, bone marrow and umbilical cord blood. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM is a range of sterile, ready-to-use density gradient media manufactured under a Quality Management System.
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), manufactured using ISO 9001:2000-certified processes.
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), manufactured based on compliance with ISO 9001:2000 guidelines and current Good Manufacturing Practices (cGMP) for Medical Devices.
Corning™ Intestinal Epithelium Differentiation Medium
Promotes the rapid differentiation of intestinal epithelium in vitro
Corning™ Hepatocyte Culture Media Kit, 500mL
500 mL plus EGF supplement. This kit comprises a serum-free, fully-defined medium.
Corning™ cellgro™ Basal Cell Culture Liquid Media - DMEM and Ham's F-12, 50/50 Mix
Used for culture of epithelial, endothelial, and granulosa cell types under low serum conditions. Corning™ cellgro™ Basal Cell Culture Liquid Media - DMEM and Ham's F-12, 50/50 Mix has low levels of endotoxin, and absence of contamination.
Corning™ MCDB 131 Media
Manufactured under industry-leading standards for low endotoxin content and superior results
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix
Products undergo a variety of tests to determine functionality and toxicity using growth-promotion analysis. Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix support cell culture growth and substitution of Pyridoxine HCl for Pyridoxal ensures improved stability over original formulation.
Cell culture media support the growth and maintenance of a variety of mammalian and other cell lines in vitro, as either anchorage-dependent or suspension cultures. Cell culture offers convenience, control, consistency and reproducibility of results, especially when using clonal cells.
Cell culture has multiple applications in cellular and molecular biology:
- Studying normal cell physiology and biochemistry
- Industrial bioprocess/bioreactor manufacturing of vaccines, therapeutic proteins and monoclonal antibodies using recombinant, high-yield protein expression systems
- Pharmaceutical screening and development, including drug metabolism and toxicology
- Other emerging applications in stem cell culture, immunotherapy and cell therapy
Commercially available cell culture media are subject to very stringent testing and manufacturing controls. They fall into several categories:
- Classical mammalian cell culture media (DMEM, MEM, RPMI 1640, McCoy’s, Ham’s, BME and EBSS) contain all the nutrients that cells need, such as amino acids, minerals, vitamins and glucose
- Individual cell culture reagents and supplements, including growth factors (e.g. pyruvate), antibiotics, hormones, cryopreservation media, cell dissociation reagents and animal-derived sera (e.g., FBS foetal bovine serum) which contain a ready-made natural mixture of nutrients
- Speciality media, including stem cell culture media, transfection media, and serum-free or animal-derived component-free (ACDF) additives
- Ancillary buffers and process liquids, including balanced salt solutions (PBS phosphate buffered saline, Hank’s HBSS, Earle’s EBBS), sodium bicarbonate and HEPES buffers, phenol red, cell culture grade water, and adherent cell microcarriers
Cell culture media are typically supplied as presterilised ready-to-use liquids, concentrates, powders or other solids in bottles, or else as single-use sealed bags for integration into compatible cell culture harvesting systems.
Commercially available cell culture media are subject to very stringent testing and manufacturing controls. They fall into several categories:
Commercially available cell culture media are subject to very stringent testing and manufacturing controls. They fall into several categories:
Commercially available cell culture media are subject to very stringent testing and manufacturing controls. They fall into several categories: