Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Marca:  Fisherbrand™ 14230220
123.58 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11849241
  • 139.00€ / pezzi 250
Edge
Esplora altre offerte speciali
Includes: Tubes only. (Caps not included.)
Descrizione
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
  • 0.25mL maximum tube volume when capped
  • Strips of eight tubes
  • Can be cut into individual tubes
  • Thin-wall design
  • Cleanroom produced
  • Virgin polypropylene
  • Caps are not included
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Specifica
Esente da DNA umano, RNasi, DNasi ed endotossine
0.2 ml
Sistemi per cicli termici a 96 pozzetti da 0.2 ml con fondo a V, applicazioni PCR e qPCR/PRC Real-Time
Senza
Striscia
Incolore
Contenitore da 250
Polipropilene
96
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml > Without cap strips; Natural