Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Marca:  Fisherbrand™ 14230219
214.26 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12184092
  • 241.00€ / pezzi 250
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
  • 0.25mL maximum tube volume when capped
  • Strips of eight tubes
  • Can be cut into individual tubes
  • Thin-wall design
  • Cleanroom produced
  • Virgin polypropylene
  • Available with flat cap strips, domed cap strips, or without cap strips
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Specifica
Human DNA, RNase, DNase, endotoxins free
0.2 mL
0.2mL 96-well V-bottom thermal cyclers, PCR and qPCR/Real-Time PCR applications
Flat Cap
Strip
Yellow
250 Case
Polypropylene
96
Thin Wall 8-Strip PCR Tube
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml > Flat cap strips; Yellow