Learn More
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
64.12€ - 1620.06€
Identificatori chimici
CAS | 66-71-7 |
---|---|
Formula molecolare | C12H8N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 180.21 |
Numero MDL | MFCD00011678 |
InChI Key | DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline |
PubChem CID | 1318 |
ChEBI | CHEBI:44975 |
IUPAC Name | 1,10-phenanthroline |
SMILES | C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10695972
|
Thermo Scientific Acros
157530050 |
5 g |
64.12€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10337620
|
Thermo Scientific Acros
157530250 |
25 g |
187.94€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10337481
|
Thermo Scientific Acros
157531000 |
100 g |
507.53€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15294644
|
Thermo Scientific Acros
157535000 |
500 g |
1620.06€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
66-71-7 | |
180.21 | |
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N | |
1318 | |
1,10-phenanthroline |
C12H8N2 | |
MFCD00011678 | |
o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline | |
CHEBI:44975 | |
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1 |
Specifica
1, 10-Phenanthroline | |
99.0 | |
117.0°C to 120.0°C | |
Authentic | |
Bottiglia in vetro | |
MFCD00011678 | |
15,7328 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene | |
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1 | |
180.21 | |
CHEBI:44975 | |
99+% |
66-71-7 | |
100.0 | |
Pink or White to Yellow | |
99+% | |
C12H8N2 | |
23,227 | |
o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline | |
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N | |
1,10-phenanthroline | |
1318 | |
180.21 | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Toxic if swallowed.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-629-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SF8300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,10-Phenanthroline
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P273-Non disperdere nell'ambiente.